2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR5572-5G
OR5572-1G
APOSOR5572-5GEA
325
SEK
APOSOR5572-5G
APOSOR5572-1G
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline 98%
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Smältpunkt: 179 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02070021 CAS nummer: 7464-14-4 |