2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromo-4-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-4-picoline
OR5570-100G OR5570-25G OR5570-500G
APOSOR5570-100GEA 755 SEK
APOSOR5570-100G APOSOR5570-25G APOSOR5570-500G
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Smältpunkt: 147…152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03427660
CAS nummer: 98198-48-2