2-Acetylamino-4-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5569-100G OR5569-25G OR5569-5G
APOSOR5569-100GEA 9300 SEK
APOSOR5569-100G APOSOR5569-25G APOSOR5569-5G
2-Acetylamino-4-methylpyridine 98%
2-Acetylamino-4-methylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂O
Smältpunkt: 90…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234432
CAS nummer: 5327-32-2