4-Bromopicolinic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR5568-10G
OR5568-25G
OR5568-5G
APOSOR5568-10GEA
380
SEK
APOSOR5568-10G
APOSOR5568-25G
APOSOR5568-5G
4-Bromopicolinic acid 97%
4-Bromopicolinic acid
Formel:
C₆H₄BrNO₂ Smältpunkt: 172…174 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03426665 CAS nummer: 30766-03-1 |