Valerianasyra 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Pentansyra
OR55656-25G OR55656-100G
APOSOR55656-25GEA 175 SEK
APOSOR55656-25G APOSOR55656-100G
Valerianasyra 99%
Valerianasyra
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kokpunkt: 184…186 °C
Smältpunkt: –34 °C
Densitet: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004413
CAS nummer: 109-52-4
UN: 3265
ADR: 8,III