2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55654-1G OR55654-25G OR55654-5G
APOSOR55654-1GEA 260 SEK
APOSOR55654-1G APOSOR55654-25G APOSOR55654-5G
2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene
Formel: C₇H₆ClNO₃
Smältpunkt: 93…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11035883
CAS nummer: 3970-39-6