2-Chloro-3-nitrophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55653-1G OR55653-25G OR55653-5G
APOSOR55653-1GEA 260 SEK
APOSOR55653-1G APOSOR55653-25G APOSOR55653-5G
2-Chloro-3-nitrophenol 97%
2-Chloro-3-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,5500 g/mol
Smältpunkt: 120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11035882
CAS nummer: 603-84-9