cis-2-Buten
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR55640-50G OR55640-25G OR55640-100G
APOSOR55640-50GEA 0 SEK
APOSOR55640-50G APOSOR55640-25G APOSOR55640-100G
cis-2-Buten
cis-2-Buten
Formel: C₄H₈
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 590-18-1
UN: 1012
ADR: 2.1,