Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR55632-25G OR55632-500G
APOSOR55632-25GEA 600 SEK
APOSOR55632-25G APOSOR55632-500G
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate
Formel: C₆H₅ClO₃S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014731
CAS nummer: 5138-90-9