1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,6-Dibromoiodobenzene
OR55629-1G OR55629-5G
APOSOR55629-1GEA 650 SEK
APOSOR55629-1G APOSOR55629-5G
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃Br₂I
MW: 361,80 g/mol
Smältpunkt: 100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00192666
CAS nummer: 19821-80-8