7-Hydroxyflavanone 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55597-1G OR55597-25G OR55597-5G
APOSOR55597-1GEA 615 SEK
APOSOR55597-1G APOSOR55597-25G APOSOR55597-5G
7-Hydroxyflavanone 99%
7-Hydroxyflavanone
Formel: C₁₅H₁₂O₃
Smältpunkt: 187…188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017487
CAS nummer: 6515-36-2