2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR55593-1G
OR55593-5G
OR55593-25G
APOSOR55593-1GEA
260
SEK
APOSOR55593-1G
APOSOR55593-5G
APOSOR55593-25G
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
Formel:
C₁₆H₂₈N₂ Smältpunkt: 77…80 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03094045 CAS nummer: 67490-21-5 |