2-[(2,6-Dichloropyridin-4-yl)thio]acetic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5558-1G OR5558-5G OR5558-25G
APOSOR5558-1GEA 2475 SEK
APOSOR5558-1G APOSOR5558-5G APOSOR5558-25G
2-[(2,6-Dichloropyridin-4-yl)thio]acetic acid 95+%
2-[(2,6-Dichloropyridin-4-yl)thio]acetic acid
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂S
Smältpunkt: 144…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01319299
CAS nummer: 80542-50-3