1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55572-1G OR55572-25G OR55572-5G
APOSOR55572-1GEA 175 SEK
APOSOR55572-1G APOSOR55572-25G APOSOR55572-5G
1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
1,4-Dibromo-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃Br₂I
MW: 361,80 g/mol
Smältpunkt: 38…39 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07778993
CAS nummer: 89284-52-6