Cyklopropan 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR55510-25G OR55510-5G OR55510-100G
APOSOR55510-25GEA 7500 SEK
APOSOR55510-25G APOSOR55510-5G APOSOR55510-100G
Cyklopropan 99%
Cyklopropan
Formel: C₃H₆
Kokpunkt: –33 °C
Smältpunkt: –128 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 75-19-4
UN: 1027
ADR: 2.1,