5-Hydroxypicolinic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5545-1G OR5545-5G OR5545-100G OR5545-25G
APOSOR5545-1GEA 260 SEK
APOSOR5545-1G APOSOR5545-5G APOSOR5545-100G APOSOR5545-25G
5-Hydroxypicolinic acid 95%
5-Hydroxypicolinic acid
Formel: C₆H₅NO₃
Smältpunkt: 260…264 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00661309
CAS nummer: 15069-92-8