4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2-Diamino-4,5-dibromobenzene, 4,5-Dibromobenzene-1,2-diamine
OR55318-25G OR55318-100G
APOSOR55318-25GEA 1550 SEK
APOSOR55318-25G APOSOR55318-100G
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine
Formel: C₆H₆Br₂N₂
MW: 265.94 g/mol
Smältpunkt: 137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00795598
CAS nummer: 49764-63-8