(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Leverantör: Apollo Scientific
OR55290-1G
OR55290-5G
APOSOR55290-1GEA
705
SEK
APOSOR55290-1G
APOSOR55290-5G
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Formel:
C₉H₁₁NO Smältpunkt: 142…146 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08275447 CAS nummer: 163061-73-2 |