1,3-Benzenedithiol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Benzene-1,3-dithiol
OR55264-1G OR55264-5G
APOSOR55264-1GEA 1150 SEK
APOSOR55264-1G APOSOR55264-5G
1,3-Benzenedithiol
1,3-Benzenedithiol
Formel: C₆H₆S₂
MW: 142,25 g/mol
Kokpunkt: 244 °C
Smältpunkt: 24…25 °C
Densitet: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004842
CAS nummer: 626-04-0