1-Dodecyne
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR5525-25G OR5525-5G
APOSOR5525-25GEA 4100 SEK
APOSOR5525-25G APOSOR5525-5G
1-Dodecyne
1-Dodecyne
Formel: C₁₂H₂₂
Kokpunkt: 215 °C
Smältpunkt: –19 °C
Densitet: 0,778 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 79 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008960
CAS nummer: 765-03-7