2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55195-1G OR55195-5G
APOSOR55195-1GEA 380 SEK
APOSOR55195-1G APOSOR55195-5G
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Smältpunkt: 177…178 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13688997
CAS nummer: 38876-67-4