4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR55119-1G
OR55119-5G
APOSOR55119-1GEA
2500
SEK
APOSOR55119-1G
APOSOR55119-5G
4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
4,4''-Diiodo-p-terphenyl
Formel:
C₁₈H₁₂I₂ Smältpunkt: 328 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
19053-14-6 |