4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
OR55041-1G OR55041-5G
APOSOR55041-1GEA 770 SEK
APOSOR55041-1G APOSOR55041-5G
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₀H₆Br₂N₂
MW: 313.98 g/mol
Smältpunkt: 140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00667763
CAS nummer: 18511-71-2