1-Chloro-2-naphthol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55036-1G OR55036-25G OR55036-5G
APOSOR55036-1GEA 260 SEK
APOSOR55036-1G APOSOR55036-25G APOSOR55036-5G
1-Chloro-2-naphthol 97%
1-Chloro-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇ClO
Kokpunkt: 157 °C/15,75mmHg
Smältpunkt: 68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00997084
CAS nummer: 633-99-8