5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
OR55035-1G OR55035-5G
APOSOR55035-1GEA 600 SEK
APOSOR55035-1G APOSOR55035-5G
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Kokpunkt: 167 °C/9,75mmHg
Smältpunkt: 48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06408022
CAS nummer: 22934-51-6