2-Chloro-5-nitrotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2-methyl-4-nitrobenzene
OR5503-25G OR5503-500G
APOSOR5503-25GEA 0 SEK
APOSOR5503-25G APOSOR5503-500G
2-Chloro-5-nitrotoluene
2-Chloro-5-nitrotoluene
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Kokpunkt: 94…96 °C/4mmHg
Smältpunkt: 42…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041430
CAS nummer: 13290-74-9