5-Azaindole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
OR5493-1G OR5493-5G OR5493-25G
APOSOR5493-1GEA 210 SEK
APOSOR5493-1G APOSOR5493-5G APOSOR5493-25G
5-Azaindole 98%
5-Azaindole
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Kokpunkt: 132 °C/0,22mmHg
Smältpunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00955936
CAS nummer: 271-34-1