4-Bromo-1,2-dichlorobenzene 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
OR5488-100G OR5488-250G OR5488-25G OR5488-500G
APOSOR5488-100GEA 295 SEK
APOSOR5488-100G APOSOR5488-250G APOSOR5488-25G APOSOR5488-500G
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene 98+%
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Formel: C₆H₃BrCl₂
Kokpunkt: 140…142 °C/30mmHg
Smältpunkt: 22…25 °C
Densitet: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040849
CAS nummer: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6