3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5476-100G OR5476-25G OR5476-5G
APOSOR5476-100GEA 7525 SEK
APOSOR5476-100G APOSOR5476-25G APOSOR5476-5G
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Smältpunkt: 230…238 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00216488
CAS nummer: 5345-27-7