Furosemide
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR5475-100G OR5475-25G OR5475-5G
APOSOR5475-100GEA 2375 SEK
APOSOR5475-100G APOSOR5475-25G APOSOR5475-5G
Furosemide
Furosemide
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
Smältpunkt: 220 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010549
CAS nummer: 54-31-9
EINECS: 200-203-6