3-(Dimethylamino)-1-propanol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR5472-100G
OR5472-25G
OR5472-5G
APOSOR5472-100GEA
3775
SEK
APOSOR5472-100G
APOSOR5472-25G
APOSOR5472-5G
3-(Dimethylamino)-1-propanol 98%
3-(Dimethylamino)-1-propanol
Formel:
C₅H₁₃NO Kokpunkt: 163…164 °C Smältpunkt: –35 °C Densitet: 0,88 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002945 CAS nummer: 3179-63-3 UN: 2734 ADR: 8+3,II |