2-Methyl-5-isopropylaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR54679-1G OR54679-5G OR54679-25G
APOSOR54679-1GEA 260 SEK
APOSOR54679-1G APOSOR54679-5G APOSOR54679-25G
2-Methyl-5-isopropylaniline
2-Methyl-5-isopropylaniline
Formel: C₁₀H₁₅N
Densitet: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00044503
CAS nummer: 2051-53-8