4-Iodophenylboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5466-5G OR5466-1G
APOSOR5466-5GEA 500 SEK
APOSOR5466-5G APOSOR5466-1G
4-Iodophenylboronic acid 97%
4-Iodophenylboronic acid
Formel: C₆H₆BIO₂
Smältpunkt: 322…326 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01319014
CAS nummer: 5122-99-6