5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR54634-100G OR54634-25G OR54634-5G
APOSOR54634-100GEA 3750 SEK
APOSOR54634-100G APOSOR54634-25G APOSOR54634-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formel: C₈H₄Br₂S₂
Smältpunkt: 144…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00219110
CAS nummer: 4805-22-5