3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR54633-25G OR54633-5G OR54633-1G
APOSOR54633-25GEA 5150 SEK
APOSOR54633-25G APOSOR54633-5G APOSOR54633-1G
3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene
3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene
Formel: C₈H₂Br₄S₂
MW: 481,84 g/mol
Smältpunkt: 138…143 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00114807
CAS nummer: 125143-53-5