4-tert-Butylcalix[4]arene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: p-tert-Butylcalix[4]arene
OR54555-25G OR54555-5G
APOSOR54555-25GEA 3450 SEK
APOSOR54555-25G APOSOR54555-5G
4-tert-Butylcalix[4]arene
4-tert-Butylcalix[4]arene
Formel: C₄₄H₅₆O₄
MW: 648,93 g/mol
Smältpunkt: 342…344 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066280
CAS nummer: 60705-62-6