6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Coixol, 6-Methoxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR54553-1G OR54553-250MG
APOSOR54553-1GEA 2200 SEK
APOSOR54553-1G APOSOR54553-250MG
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Smältpunkt: 152…156 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051726
CAS nummer: 532-91-2