7-Methyl-1-tetralone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR54530-1G OR54530-5G
APOSOR54530-1GEA 290 SEK
APOSOR54530-1G APOSOR54530-5G
7-Methyl-1-tetralone
7-Methyl-1-tetralone
Formel: C₁₁H₁₂O
Kokpunkt: 115…120 °C/5mmHg
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00087600
CAS nummer: 22009-37-6