4-Methoxy-2-methylphenylacetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR54502-1G OR54502-5G
APOSOR54502-1GEA 855 SEK
APOSOR54502-1G APOSOR54502-5G
4-Methoxy-2-methylphenylacetonitrile
4-Methoxy-2-methylphenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO
Kokpunkt: 291,4 °C
Flampunkt: 122,6 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02178388
CAS nummer: 262298-02-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III