Metylacetoacetat
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 3-oxobutanoate
OR54474-1KG OR54474-5KG
APOSOR54474-1KGEA 1300 SEK
APOSOR54474-1KG APOSOR54474-5KG
Metylacetoacetat
Metylacetoacetat
Formel: C₅H₈O₃
Kokpunkt: 170 °C
Smältpunkt: –180 °C
Densitet: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 72 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008784
CAS nummer: 105-45-3