Octadecanal 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Octadecyl Aldehyde, Octadecanaldehyde, Stearyl Aldehyde, Stearaldehyde
OR54467-1G OR54467-5G
APOSOR54467-1GEA 650 SEK
APOSOR54467-1G APOSOR54467-5G
Octadecanal 95%
Octadecanal
Formel: C₁₈H₃₆O
Kokpunkt: 215 °C/20mmHg
Smältpunkt: 46 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD03790007
CAS nummer: 638-66-4