2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]aniline
OR5446-1G
OR5446-500MG
APOSOR5446-1GEA
1250
SEK
APOSOR5446-1G
APOSOR5446-500MG
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Formel:
C₁₂H₁₃N₃S MW: 231.32 g/mol Smältpunkt: 176…180 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00203030 CAS nummer: 102243-12-9 |