3,6-Diiodocarbazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,6-Diiodo-9H-carbazole
OR54455-100G OR54455-25G OR54455-5G
APOSOR54455-100GEA 1425 SEK
APOSOR54455-100G APOSOR54455-25G APOSOR54455-5G
3,6-Diiodocarbazole
3,6-Diiodocarbazole
Formel: C₁₂H₇I₂N
MW: 419,00 g/mol
Smältpunkt: 207 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00450017
CAS nummer: 57103-02-3