2-Naphthonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Naphthalene-2-carbonitrile
OR54405-25G OR54405-5G
APOSOR54405-25GEA 1300 SEK
APOSOR54405-25G APOSOR54405-5G
2-Naphthonitrile 98%
2-Naphthonitrile
Formel: C₁₁H₇N
MW: 153,18 g/mol
Kokpunkt: 156 °C/12mmHg
Smältpunkt: 67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016807
CAS nummer: 613-46-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III