2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR54382-1G OR54382-5G
APOSOR54382-1GEA 1975 SEK
APOSOR54382-1G APOSOR54382-5G
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 95%
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Smältpunkt: 223…225 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016592
CAS nummer: 35094-87-2