(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (S,S)-DPEN
OR54380-25G OR54380-5G OR54380-100G
APOSOR54380-25GEA 720 SEK
APOSOR54380-25G APOSOR54380-5G APOSOR54380-100G
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formel: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,29 g/mol
Smältpunkt: 80…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082751
CAS nummer: 29841-69-8