3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR54378-250MG OR54378-1G
APOSOR54378-250MGEA 3100 SEK
APOSOR54378-250MG APOSOR54378-1G
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,25 g/mol
Smältpunkt: 74…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08060968
CAS nummer: 87691-89-2