4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4-Bromo-2-methylphenyl)methanol
OR54375-1G OR54375-5G OR54375-10G
APOSOR54375-1GEA 260 SEK
APOSOR54375-1G APOSOR54375-5G APOSOR54375-10G
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO
Smältpunkt: 70…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11847398
CAS nummer: 17100-58-2