4-(3-Nitrophenyl)morpholine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR54369-1G OR54369-25G OR54369-5G
APOSOR54369-1GEA 225 SEK
APOSOR54369-1G APOSOR54369-25G APOSOR54369-5G
4-(3-Nitrophenyl)morpholine 97+%
4-(3-Nitrophenyl)morpholine
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₃
Smältpunkt: 106…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03195994
CAS nummer: 116922-22-6