1,3,5-Trihydroxibenzen
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR54361-100G OR54361-500G
APOSOR54361-100GEA 1125 SEK
APOSOR54361-100G APOSOR54361-500G
1,3,5-Trihydroxibenzen
1,3,5-Trihydroxibenzen
Formel: C₆H₆O₃
Smältpunkt: 215…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002286
CAS nummer: 108-73-6
EINECS: 203-611-2